V900169
Tiocianato de amônio
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Rodanida de amônio
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
pressão de vapor
0.000114 hPa ( 20 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
forma
crystals
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5% in water)
pf
152-154 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
chave InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1