V900042
Potassium phosphate tribasic
Vetec™, reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Tripotassium phosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
97%
densidade
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K].OP(O)(O)=O
InChI
1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
chave InChI
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1