V800362
Acetato de sódio
suitable for HPLC, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99.5%
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
pKa
4.76 (acetic acid)
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)