V800322
Hidróxido de potássio
AR, pellets, ≥85%
Sinônimo(s):
Potassa cáustica
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
pressão de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥85%
Formulário
pellets
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
pf
361 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 1120 g/L
traços de ânion
carbonate (CO32-): ≤1.0%
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Fe: ≤0.0005%
Na: ≤0.50%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?