V800199
Hexamethylenetetramine
LR, ≥99%
Sinônimo(s):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
forma
crystalline powder
temperatura de autoignição
770 °F
pH
8.5-9.5 (10% in water)
pf
280 °C (subl.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
chave InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
250 °C - closed cup