1729118
USP
Zopiclone R-Isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(R)-Zopiclone, (−)-(5R)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zopiclone
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule I
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m1/s1
chave InChI
GBBSUAFBMRNDJC-MRXNPFEDSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3