PHR8840
Zopiclone R-Isomer
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
(R)-Zopiclone, (−)-(5R)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
família API
zopiclone
embalagem
pkg of 20MG
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m1/s1
chave InChI
GBBSUAFBMRNDJC-MRXNPFEDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)