BP1251
Adrenaline impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
adrenaline
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)