1724838
USP
Ácido 2-(1H-imidazol-1-il)acético
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(1H-Imidazole-1-yl)acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zoledronic acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n+]1(c[nH]cc1)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)
chave InChI
QAFBDRSXXHEXGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare system suitability solution during the assay of Zoledronic Acid by liquid chromatography coupled to a UV detector.
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)