Documentos Principais
PHR2459
Supelco
Composto A relacionado ao ácido zoledrônico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Ácido 2-(1H-imidazol-1-il)acético
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.11
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1724838
família API
zoledronic acid
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n+]1(c[nH]cc1)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)
chave InChI
QAFBDRSXXHEXGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade oferecem uma alternativa conveniente e econômica ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes farmacêuticos
Aplicação
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise para este material, insira LRAC6068 no campo de documentos abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)