1724769
USP
Zinc sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Zinc sulfate monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zinc sulfate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
chave InChI
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Zinc Sulfate Compounded Injection
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)