1712045
USP
Vigabatrin Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[(2RS)-2-Aminobut-3-enyl]propanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
vigabatrin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC(C(=O)O)C(=O)O)C=C
InChI
1S/C7H11NO4/c1-2-4(8)3-5(6(9)10)7(11)12/h2,4-5H,1,3,8H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
AIFHTSLGFACKRW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Vigabatrin
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)