PHR3158
Vigabatrin Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
(5RS)-5-Ethenylpyrrolidin-2-one, 5-Vinyl-2-pyrrolidinone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1712012
família API
vigabatrin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
N1C(CCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-5-3-4-6(8)7-5/h2,5H,1,3-4H2,(H,7,8)
chave InChI
OYVDXEVJHXWJAE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1