1683504
USP
Trientine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Triethylenetetramine dihydrochloride, N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trientine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.2ClH/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;;/h9-10H,1-8H2;2*1H
chave InChI
WYHIICXRPHEJKI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Trientine Hydrochloride Capsules
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2