Documentos Principais
1667701
USP
Acetato de alfa tocoferil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Acetato de DL-α-tocoferol, Acetato de all-rac-α-tocoferil, Acetato de vitamina E
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H52O3
Número CAS:
Peso molecular:
472.74
Beilstein:
97512
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tocopherol
fabricante/nome comercial
USP
densidade
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
chave InChI
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora. Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência USP de acetato alfa-tocoferol, destinado ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP. Além disso, para uso com monografias da USP, como:
  • Vitamina E
  • Cápsulas de vitamina E
  • Comprimidos de vitaminas lipossolúveis
  • Cápsulas de vitaminas lipossolúveis
  • Preparação de vitamina E
  • Solução oral de vitaminas lipossolúveis
  • Preparação de vitaminas lipossolúveis
Nota de análise
Estes produtos são destinados somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais, e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Oil-Soluble Vitamins Oral Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(6), 5353-5353 (2013)
Hiroyuki Kitajima et al.
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 104(2), e82-e89 (2014-11-11)
Methods to improve the mental development of extremely low birthweight (ELBW) children are currently lacking. We assessed the effects of long-term supplementation of alpha-tocopherol on the neurological development of 259 school-aged ELBW children. Extremely low birthweight participants were divided into
Bernard F McDonald et al.
Pharmaceutical development and technology, 20(2), 211-218 (2013-11-29)
The purpose of this study was to develop a novel multipaticulate drug delivery technology suitable for the delivery of pre-solubilized celecoxib to the gastrointestinal tract and more specifically to the colon. The solubility of celecoxib in a range of oils