1643463
USP
Terazosin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)piperazine dihydrochloride dihydrate, 6,7-Dimethoxy-2-(1-piperazinyl)-4-quinazolinamine dihydrochloride dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
terazosin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(N2CCNCC2)=NC3=C1C=C(OC)C(OC)=C3.Cl.O.Cl.O
InChI
1S/C14H19N5O2.2ClH.2H2O/c1-20-11-7-9-10(8-12(11)21-2)17-14(18-13(9)15)19-5-3-16-4-6-19;;;;/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,17,18);2*1H;2*1H2
chave InChI
OQXJQJHKFIRPCV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Doxazosin Mesylate
- Doxazosin Tablets
- Prazosin Hydrochloride Capsules
- Terazosin Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)