Documentos Principais
422169
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
98%
Sinônimo(s):
2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-nicotinonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6HCl2FN2
Número CAS:
Peso molecular:
190.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
89-91 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(C#N)c(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6HCl2FN2/c7-5-3(2-10)1-4(9)6(8)11-5/h1H
chave InChI
DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile is a pyridine derivative. It is a fluorinated heterocyclic building block used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)