1643485
USP
Terazosin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,4-Bis(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)piperazine dihydrochloride, 2,2′-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
terazosin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(N2CCN(C3=NC(N)=C(C=C(OC)C(OC)=C4)C4=N3)CC2)=NC5=C1C=C(OC)C(OC)=C5.Cl.Cl
InChI
1S/C24H28N8O4.2ClH/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24;;/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30);2*1H
chave InChI
SDPHRGYPGDUGEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)