1617430
USP
Sotalol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Deoxysotalol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sotalol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
chave InChI
GPOMQHDZXSGJKB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Sotalol Hydrochloride
- Sotalol Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3