F0429
Flunixin meglumine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid meglumine salt, Banamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
pf
136.6-137.4 °C
solubilidade
H2O: freely soluble
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
chave InChI
MGCCHNLNRBULBU-WZTVWXICSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?