Documentos Principais
SML3711
Sigma-Aldrich
DENSPM tetrahydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
BE 333 HCl, BENSpm HCl, DENSpm 4HCl, N1,N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride, N1,N11-bis(ethyl)norspermine tetrahydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H32N4· 4HCl
Número CAS:
Peso molecular:
390.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41121800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
DENSPM HCl is a nontoxic polyamine analog that enhances polyamine catabolism and production of hazardous hydrogen peroxide and N-acetyl-3-aminopropanal by inducing spermidine/spermine-N1-acetyl transferase (SSAT) expression. DENSPM HCl improves stem cell maintenance through reduced translation, exhibits slower proliferation rates in cancer cells, and induces autophagy. It shows greater antitumor activity and less associated toxicity in a human melanoma xenograft model.
Polyamine pathway inhibitor; potent inducer of spermidine/spermine N1-acetyltransferase
Atenção
Hygroscopic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)