1617408
USP
Sotalol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-Sotalol hydrochloride, N-[4-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sotalol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
chave InChI
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , KCNH2(3757)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Sotalol Hydrochloride Compounded Oral Suspension
- Sotalol Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)