PHR3353
Sotalol Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
N-(4-Formylphenyl)methanesulfonamide, Sotalol EP Impurity C
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1617420
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)C=O)C
InChI
1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
chave InChI
DANYPOSRRWSVPY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)