Y0000161
Ketotifen impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ketotifen
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(cc1)C(=C4CCN(CC4)C)c3c(cccc3)C(=O)C2=O
InChI
1S/C19H17NO2S/c1-20-9-6-12(7-10-20)16-13-4-2-3-5-14(13)17(21)18(22)19-15(16)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10H2,1H3
chave InChI
SEWPKRUDHMXTMH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)