N0200000
Naphazoline impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(2-Aminoethyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
naphazoline
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N(CCN)C(=O)Cc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C14H16N2O/c15-8-9-16-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12/h1-7H,8-10,15H2,(H,16,17)
chave InChI
OJWZEVNPRJDAME-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)