1617000
USP
D-sorbitol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-glucitol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
família API
sorbitol
fabricante/nome comercial
USP
pf
98-100 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Descrição geral
Aplicação
It can be utilized to prepare standard and system suitability solutions for assay, with the help of Liquid chromatography in conjunction with a Refractive index detector according to following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Sorbitol Solution
- Sorbitol
- Noncrystallizing Sorbitol Solution
- Sorbitol Sorbitan Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1