1611966
USP
Selenium Sulfide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Selenium disulfide
About This Item
Produtos recomendados
família API
selenium sulfide
embalagem
pkg of 200 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Se](=S)=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
chave InChI
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)