Documentos Principais
1.07714
Supelco
Selenium black 99+
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Selenium black 99+
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Se
Número CAS:
Peso molecular:
78.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141910
Número do índice EC:
231-957-4
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (gravimetric)
Formulário
solid
potência
6700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.05% Pb (Lead)
resíduo de ignição
≤0.5%
p.e.
685 °C/1013 hPa
pf
217 °C
solubilidade
slightly soluble <0.021 mg/L
densidade
4.28 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1270 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
chave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Residue on ignition: ≤ 0.5 %
Particle size (> 150 µm): ≤ 5 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2