1.09915
Selenium standard
1000 mg Se, (SeO₂ in HNO₃) Titrisol®
Sinônimo(s):
Selenium standard for aqueous matrices
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
concentrate
concentração
1000 mg Se in nitric acid
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
Características e benefícios
- Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
- Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
- Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
- Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
- Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
- Provides reliable and reproducible results.
Nota de análise
Determination method: ICP-OES.
(traceable of NIST - SRM 3149)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2