1547925
USP
Polysorbate 20
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
polysorbate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
chave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)