1547969
USP
TWEEN® 80
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Mono-oleato de POE (20) sorbitano, Mono-oleato de polietilenoglicol sorbitano, Mono-oleato de polioxietileno sorbitano, Polissorbato 80
About This Item
Produtos recomendados
família API
polysorbate
peso molecular
Mw ~1309.66
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
chave InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Descrição geral
Polysorbate 80 is a mixture of partial esters of fatty acids, mainly oleic acid, with sorbitol and its anhydrides ethoxylated with approximately 20 moles of ethylene oxide for each mole of sorbitol and sorbitol anhydrides.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1