9480-OP
Polysorbate 20
OmniPur®
Sinônimo(s):
Monolaurato de polietilenoglicol sorbitano, Monolaurato de polioxietileno sorbitano
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TWEEN® 20,
Formulário
viscous liquid
Nível de qualidade
peso molecular
~1228
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
lightdark yellow
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
chave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Hydroxyl number: 96-108
Residue after ignition: ≤0.25%
Moisture (H2O): ≤3.0%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Aplicação
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup