1546467
USP
Poli(etilenoglicol)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
polyethylene glycol
peso molecular
Mw 570-630
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)