1546547
USP
Poli(etilenoglicol)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
polyethylene glycol
peso molecular
Mw 3015-3685
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Polyethylene Glycol 3350 is an addition polymer of ethylene oxide and water, represented by the formula H(OCH2CH2)nOH, in which n represents the average number of oxyethylene groups. The apparent weight-average molecular weight is 3015–3685 g/mol (Da).
Aplicação
- Polyethylene Glycol 3350 and Electrolytes for Oral Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)