1545023
USP
Plastic additive 11
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine ethanol-alt-1,4-butanedioic acid)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
pf
>350 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C17H31NO4/c1-13(19)7-8-15(20)22-10-9-18-16(2,3)11-14(21-6)12-17(18,4)5/h14H,7-12H2,1-6H3
chave InChI
CTJXKCPBMVLOQI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
428.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
220 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)