1494807
USP
Pantolactone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-(−)-Pantolactone, (R)-(−)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, (R)-(−)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, (R)-(−)-Pantolactone, Pantoic acid γ-lactone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pantolactone
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
pf
91 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
chave InChI
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Dexpanthenol Preparation
- Calcium Pantothenate
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)