1485114
USP
Oxybutynin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-Cyclohexylmandelic acid, Phenylcyclohexylglycolic acid, 2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxybutynin
fabricante/nome comercial
USP
pf
170-175 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
chave InChI
YTRNSQPXEDGWMR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)