PHR2727
Cromolyn Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 1 g
Sinônimo(s):
Cromolyn sodium salt, Cromoglycate, Cromoglycic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1150502
família API
cromolyn
forma
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(O)=O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(O)=O
InChI
1S/C23H16O11.Na.H/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;
chave InChI
UXMUBZWVLQEMRB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)