1150513
USP
Cromolyn Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)propan-2-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cromolyn
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H20O7/c1-11(20)18-14(23)5-3-7-16(18)25-9-13(22)10-26-17-8-4-6-15(24)19(17)12(2)21/h3-8,13,22-24H,9-10H2,1-2H3
chave InChI
RUOPAUDVYRHXDB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3