PHR2548
Oxybutynin Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
α-Cyclohexylmandelic acid, 2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP BP703
traceable to USP 1085114
família API
oxybutynin
forma
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
pf
170-175 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
chave InChI
YTRNSQPXEDGWMR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)