1485136
USP
Oxybutynin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(Ethylmethylamino)but-2-ynyl (±)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxybutynin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N(CC)(CC#CCOC(=O)C(O)(C2CCCCC2)c1ccccc1)C
InChI
1S/C21H29NO3/c1-3-22(2)16-10-11-17-25-20(23)21(24,18-12-6-4-7-13-18)19-14-8-5-9-15-19/h4,6-7,12-13,19,24H,3,5,8-9,14-17H2,1-2H3
chave InChI
FWVUDIODXYRQJW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)