SML2141
Solifenacin succinate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1S)-(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl 3,4dihydro-1-phenyl-2(1H)-iso-quinolinecarboxylate succinate, YM905
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +35 to +45°, c = 1 in H2O
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCC(O)=O)=O.O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3[C@@H](C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5CC3
InChI
1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21?,22-;/m0./s1
chave InChI
RXZMMZZRUPYENV-DZSUWJOWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)