1466607
USP
N-Nitrosomethylphenylamine (NMPA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Methyl-N-nitrosoaniline, N-Methyl-N-nitrosobenzenamine, N-Methyl-N-phenylnitrosamine, NMPA
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 mL
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(N=O)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
MAXCWSIJKVASQC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It is also used to prepare standard, and sensitivity solutions to determine NMPA impurity in drug substances and drug products (valsartan, irbesartan, and losartan potassium etc) by chromatography according to general chapter 〈1469〉 of United States Pharmacopeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)