Documentos Principais
1463440
USP
NILOTINIB RELATED COMPOUND B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate, Methyl 3-amino-p-toluate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Beilstein:
2088611
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
certified by the USP
família API
nilotinib
fabricante/nome comercial
USP 1463440
pf
113-117 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
chave InChI
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Nilotinib Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)