PHR2835
Nilotinib Related compound C
Sinônimo(s):
3-Amino-4-methylbenzoic acid, 3-Amino-p-toluic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0002108
traceable to USP 1463457
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
nilotinib
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
pf
164-168 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)