Y0002108
Nilotinib impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Amino-4-methylbenzoic acid, 3-Amino-p-toluic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nilotinib
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
164-168 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)