PZ0129
CP-380736
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4(3H)-quinazolinone, PF-00520893
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
off-white to light tan
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COCCOc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OCCOC
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(15-9-16-14(10)17)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16,17)
chave InChI
PMQWTUWLIGJTQD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology