PHR2834
Nilotinib Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0002103
traceable to USP 1463439
família API
nilotinib
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(N2C=NC(C)=C2)=C1
InChI
1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3
chave InChI
WWTGXYAJVXKEKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)