Y0002103
Nilotinib impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nilotinib
fabricante/nome comercial
EDQM
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(N2C=NC(C)=C2)=C1
InChI
1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3
chave InChI
WWTGXYAJVXKEKL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002103 | 4022536464251 |