Y0001817
Pyrantel impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pyrantel
fabricante/nome comercial
EDQM
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2/c1-6-7-4-3-5-8(6)2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
ZFDWWDZLRKHULH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)